(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-tert-butyl 4-formyl-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate, 3-Oxazolidinecarboxylic acid, 4-forMyl-2,2-diMethyl-, 1,1-diMethylethyl ester, (4R)-, tert-Butyl (R)-(+)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate
370890010
ACRO370890010EA 119 EUR InStock
ACRO370890010
(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde 95%
(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,276 g/mol
Densité: 1.06 g/cm³
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00674064
Numéro CAS: 95715-87-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific optical rotation +85° to +95° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité