Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

371360010 371360050
ACRO371360010EA 34.2 EUR InStock
ACRO371360010 ACRO371360050
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine 98%
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine


Formule: C₄HBrCl₂N₂
MW: 227,87 g/mol
Point d'ébullition: 128 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 29…30 °C
Densité: 1.781 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00127818
Numéro CAS: 36082-50-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to slightly hazy colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6020 to 1.6050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité