(Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile, (Cyanomethylene)triphenylphosphorane
371570050
ACRO371570050EA 119 EUR InStock
ACRO371570050
(Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile 96%
(Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile
Formule: C₂₀H₁₆NP
MW: 301,33 g/mol
Point de fusion: 189…198 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00567633
Numéro CAS: 16640-68-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 198 °C
Additional info The actual assay is mentioned on the COA.
HPLC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité