Benzyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate, 1H-pyrrole-1-carboxylic acid, 2,5-dihydro-, phenylmethyl ester, benzyl 2,5-dihydropyrrole-1-carboxylate, Benzyl 2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
371690050
ACRO371690050EA 113 EUR InStock
ACRO371690050
Benzyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate 98%
Benzyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203,241 g/mol
Point d'ébullition: 133…137 °C (.6 mmHg)
Densité: 1.132 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01863559
Numéro CAS: 31970-04-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité