2-Fluoro-5-nitrobenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
371730010
ACRO371730010EA 62.4 EUR InStock
ACRO371730010
2-Fluoro-5-nitrobenzaldéhyde 97%
2-Fluoro-5-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄FNO₃
MW: 169,11 g/mol
Point de fusion: 57…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042298
Numéro CAS: 27996-87-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 60 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité