2-Cyanobenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Formylbenzonitrile
371860050
ACRO371860050EA 77.3 EUR InStock
ACRO371860050
2-Cyanobenzaldéhyde 98%
2-Cyanobenzaldéhyde
Formule: C₈H₅NO
MW: 131,13 g/mol
Point de fusion: 102…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017503
Numéro CAS: 7468-67-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to orange Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 106 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité