2,3-Dihydro-6-isocyano-1,4-benzodioxine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
372770010
ACRO372770010EA 168 EUR InStock
ACRO372770010
2,3-Dihydro-6-isocyano-1,4-benzodioxine 95%
2,3-Dihydro-6-isocyano-1,4-benzodioxine
Formule: C₉H₇NO₂
Point de fusion: 81…87 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06200565
Numéro CAS: 174092-82-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 87 °C
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité