2-Phénoxyaniline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
373160250
ACRO373160250EA 57.3 EUR InStock
ACRO373160250
2-Phénoxyaniline 98%
2-Phénoxyaniline
Formule: C₁₂H₁₁NO
Point d'ébullition: 170 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 46…50 °C
Point d'éclair: 113 °C
Numéro MDL: MFCD00035765
Numéro CAS: 2688-84-8
EINECS: 220-254-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité