Ethyl isodehydroacetate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate
373900250
ACRO373900250EA 87.9 EUR InStock
ACRO373900250
Ethyl isodehydroacetate 95%
Ethyl isodehydroacetate
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,1999 g/mol
Point d'ébullition: 290…295 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 17…18 °C
Densité: 1.167 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006643
Numéro CAS: 3385-34-0
EINECS: 222-195-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5135 to 1.5165 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité