trans-Diethyl caronate 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
374260010
ACRO374260010EA 170 EUR InStock
ACRO374260010
trans-Diethyl caronate 90%
trans-Diethyl caronate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₁₁H₁₈O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145428
Numéro CAS: 67945-22-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité