3-Chloro-5-fluoroaniline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
374740050
ACRO374740050EA 209 EUR InStock
ACRO374740050
3-Chloro-5-fluoroaniline 97%
3-Chloro-5-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Densité: 1.45 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407962
Numéro CAS: 4863-91-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5610 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon verre pour solides 5 g ACRO374740050
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité