Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1'-Sulphonyldiimidazole 98+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

374780050
ACRO374780050EA 74.7 EUR InStock
ACRO374780050
1,1'-Sulphonyldiimidazole 98+%
1,1'-Sulphonyldiimidazole
Appearance: Cream Crystalline powder


Formule: C₆H₆N₄O₂S
Point de fusion: 135…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015893
Numéro CAS: 7189-69-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 139 °C
HPLC ≥98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité