N-Boc-D-prolinal 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Pyrrolidinecarboxylic acid, 2-formyl-, 1,1-dimethylethyl ester, (2R)-, tert-Butyl (R)-2-Formylpyrrolidine-1-carboxylate, (R)-N-BOC-Prolinal, (R)-2-Formylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, N-Boc-D-Prolinal, N-Boc-D-prolinal, N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-prolinal, (R)-tert-butyl 2-formylpyrrolidine-1-carboxylate
376230010
ACRO376230010EA 149 EUR InStock
ACRO376230010
N-Boc-D-prolinal 97+%
N-Boc-D-prolinal
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Point d'ébullition: 228 °C (760 mmHg)
Densité: 1.059 g/cm³
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01321389
Numéro CAS: 73365-02-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
NMR ≥97.0 %
Specific optical rotation +90° to +102° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité