N-(tert-Butoxycarbonyl)-trans-4-hydroxy-L-prolinemethyl ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
376250050
ACRO376250050EA 118 EUR InStock
ACRO376250050
N-(tert-Butoxycarbonyl)-trans-4-hydroxy-L-prolinemethyl ester 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-trans-4-hydroxy-L-prolinemethyl ester
Appearance: White to light beige Crystalline powder
Formule: C₁₁H₁₉NO₅
Point de fusion: 91…96 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00076981
Numéro CAS: 74844-91-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -63° to -67° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité