Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromopropionaldehyde diméthylacetale 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

376260050
ACRO376260050EA 160 EUR InStock
ACRO376260050
3-Bromopropionaldehyde diméthylacetale 95%
3-Bromopropionaldehyde diméthylacetale


Formule: BrH₂CCH₂CH(OCH₃)₂
Point d'ébullition: 58…60 °C (14 mmHg)
Point d'éclair: 46 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013245
Numéro CAS: 36255-44-4
EINECS: 252-936-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité