Phenyl β-D-glucopyranoside hydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Phenyl-β-D-glucoside hydrate
376890050
ACRO376890050EA 104 EUR InStock
ACRO376890050
Phenyl β-D-glucopyranoside hydrate 98%
Phenyl β-D-glucopyranoside hydrate
CAS No.:
Formule: C₁₂H₁₆O₆.xH₂O
MW: 256,255 g/mol (anhy)
Point de fusion: 172…176 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03410292
Numéro CAS: 1266359-89-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤9 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation (On dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité