Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromoimidazole 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Bromo-1H-imidazole

376900010 376900050
ACRO376900010EA 71.6 EUR InStock
ACRO376900010 ACRO376900050
4-Bromoimidazole 97%
4-Bromoimidazole


Formule: C₃H₃BrN₂
MW: 146,97 g/mol
Point de fusion: 126…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047021
Numéro CAS: 2302-25-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 132 °C
HPLC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité