Bis(dihydrogénoorthophosphate) de calcium 90%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Calcium phosphate, monobasic
378610010
ACRO378610010EA 80 EUR InStock
ACRO378610010
Bis(dihydrogénoorthophosphate) de calcium 90%, pur
Bis(dihydrogénoorthophosphate) de calcium
Formule: H₄CaO₈P₂
MW: 234,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010898
Numéro CAS: 7758-23-8
EINECS: 231-837-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité