Methyl trifluoropyruvate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 3,3,3-trifluoropyruvate, Methyl 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoate
379710050
ACRO379710050EA 64.1 EUR InStock
ACRO379710050
Methyl trifluoropyruvate 97%
Methyl trifluoropyruvate
Formule: C₄H₃F₃O₃
MW: 156,06 g/mol
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00114936
Numéro CAS: 13089-11-7
ONU: 2924
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3320 to 1.3340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité