3,5-Dibromobenzyle bromure 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,5-Dibromobenzyl bromide, 1,3-Dibromo-5-(bromomethyl)benzene, alpha,3,5-Tribromotoluene
379780050
ACRO379780050EA 166 EUR InStock
ACRO379780050
3,5-Dibromobenzyle bromure 99%
3,5-Dibromobenzyle bromure
Formule: C₇H₅Br₃
MW: 328,83 g/mol
Point d'ébullition: 173 °C (19 mmHg)
Point de fusion: 93…97 °C
Numéro MDL: MFCD00052415
Numéro CAS: 56908-88-4
ONU: 2921
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 97 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité