Acide 6-bromo-2-pyridinecarboxylique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromopyridine-2-carboxylic acid
379930010
ACRO379930010EA 41.4 EUR InStock
ACRO379930010
Acide 6-bromo-2-pyridinecarboxylique 98%
Acide 6-bromo-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Point de fusion: 192…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00093197
Numéro CAS: 21190-87-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité