Triformamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
380440050
ACRO380440050EA 165 EUR InStock
ACRO380440050
Triformamide 97%
Triformamide
Formule: C₃H₃NO₃
Point de fusion: 100…101 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08059356
Numéro CAS: 25891-31-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95.0 to 100.0 °C
Elemental Analysis ≥96.0 % (ex C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité