Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Dodécylimidazole 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

381700010
ACRO381700010EA 69.6 EUR InStock
ACRO381700010
1-Dodécylimidazole 97%
1-Dodécylimidazole


Formule: C₁₅H₂₈N₂
Point d'ébullition: 146 °C (.5 mmHg)
Numéro MDL: MFCD00278859
Numéro CAS: 4303-67-7
EINECS: 224-314-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité