Benzyl-4-bromophenyl ketone
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
381890050
ACRO381890050EA 147 EUR InStock
ACRO381890050
Benzyl-4-bromophenyl ketone
Benzyl-4-bromophenyl ketone
Formule: C₁₄H₁₁BrO
Point de fusion: 109…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016331
Numéro CAS: 2001-29-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 115 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité