Méthyle 3-nitrosalicylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
381920050
ACRO381920050EA 130 EUR InStock
ACRO381920050
Méthyle 3-nitrosalicylate 98%
Méthyle 3-nitrosalicylate
Formule: C₈H₇NO₅
Point de fusion: 127…132 °C
Numéro MDL: MFCD00272263
Numéro CAS: 22621-41-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 132 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité