3-Amino-6-chloropyridazine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloropyridazin-3-amine
382830500
ACRO382830500EA 665 EUR InStock
ACRO382830500
3-Amino-6-chloropyridazine 97%
3-Amino-6-chloropyridazine
Formule: C₄H₄ClN₃
MW: 129,55 g/mol
Point de fusion: 210…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051506
Numéro CAS: 5469-69-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité