(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dichlorhydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
382890010
ACRO382890010EA 71.9 EUR InStock
ACRO382890010
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dichlorhydrate 98%
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dichlorhydrate
Formule: C₇H₁₆Cl₂N₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191752
Numéro CAS: 123536-14-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +22° to +26° (20°C, 589 nm) (C=1, Water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité