4-Bromo-2-Fluorobenzylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (4-Bromo-2-fluorophenyl)methanamine
384440050
ACRO384440050EA 90 EUR InStock
ACRO384440050
4-Bromo-2-Fluorobenzylamine 98%
4-Bromo-2-Fluorobenzylamine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₇H₇BrFN
MW: 204,042 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153076
Numéro CAS: 112734-22-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5660 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité