Graphite, en poudre
Fournisseur: Thermo Scientific
385031000
ACRO385031000EA 63.8 EUR InStock
ACRO385031000
Graphite, en poudre
Graphite
Formule: C
MW: 12,01 g/mol
Point de fusion: 3827 °C
Densité: 2,09 to 2.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Powder
Ash ≤0.8 %
Carbon (C) ≥99.0 %
Sulfur (S) ≤0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité