Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Diphényl-1,1,2,2-tétraméthyldisilane 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

387880010
ACRO387880010EA 93.3 EUR InStock
ACRO387880010
1,2-Diphényl-1,1,2,2-tétraméthyldisilane 97%
1,2-Diphényl-1,1,2,2-tétraméthyldisilane


Formule: C₁₆H₂₂Si₂
Point d'ébullition: 73 °C (0.3 mmHg)
Point de fusion: 33…38 °C
Densité: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 105 °C
Numéro MDL: MFCD00054786
Numéro CAS: 1145-98-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 38 °C
HPLC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité