Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(-)-8-Phenylmenthol 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

387950010
ACRO387950010EA 211 EUR InStock
ACRO387950010
(-)-8-Phenylmenthol 97%
(-)-8-Phenylmenthol


Formule: C₁₆H₂₄O
Point d'ébullition: 130 °C (1hPa)
Densité: 1 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010501
Numéro CAS: 65253-04-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5285 to 1.5315 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -22° to -26° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité