Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isovaline 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: H-D-IsoVal-OH, D-Isovaline, D(-)-Isovaline

388032500
ACRO388032500EA 189 EUR InStock
ACRO388032500
Isovaline 97%
Isovaline
Appearance: White Crystalline powder or needles


Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,148 g/mol
Point de fusion: 276…278 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800497
Numéro CAS: 3059-97-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -9.0° to -12.0° (20°C, 589 nm) (C=1, water)
Titration with HClO4 ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité