Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4-Dodecyldiethylenetriamine 80% tech.

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

388210250
ACRO388210250EA 83.1 EUR InStock
ACRO388210250
4-Dodecyldiethylenetriamine 80% tech.
4-Dodecyldiethylenetriamine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid


Formule: C₁₆H₃₇N₃
Point d'ébullition: 140 °C (.2 mmHg)
Point de fusion: 22 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041897
Numéro CAS: 4182-44-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥75 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité