Acide L(+)-tartrique Ph. Eur.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
388280010
ACRO388280010EA 80.9 EUR InStock
ACRO388280010
Acide L(+)-tartrique Ph. Eur.
Acide L(+)-tartrique
Formule: C₄H₆O₆
Point d'ébullition: 399 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 168…172 °C
Densité: 1,759 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 210 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064207
Numéro CAS: 87-69-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to almost white Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤0.2 % (1 g, 105°C)
Sulfated ash ≤0.1 % (1 g)
Appearance of solution (5 g in 50 ml water) clear and not more intensely colored than ref. soln. Y6
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Specific optical rotation +12.0° to +12.8° (20°C, 589 nm) (c=20, H2O) (on dried substance)
Titration with NaOH 99.5 to 101.0 % (on dried substance)
Sulfates ≤150 ppm
Chlorides ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Impurity ≤350 ppm (as anhydrous oxalic acid)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité