Acide chlorhydrique 1 M dans l'éthyl acétate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
388701000
ACRO388701000EA 82.9 EUR InStock
ACRO388701000
Acide chlorhydrique 1 M dans l'éthyl acétate
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0.9 g/cm³
Point d'éclair: –3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.95 to 1.15 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité