Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethynyltributyltin 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

389180025
ACRO389180025EA 127 EUR InStock
ACRO389180025
Ethynyltributyltin 95%
Ethynyltributyltin


Formule: C₁₄H₂₈Sn
Point d'ébullition: 70 °C (.2 mmHg)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009420
Numéro CAS: 994-89-8
ONU: 2788
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
GC ≥94.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité