Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide chlorhydrique ∼32% dans l'eau, pur

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

389310025
ACRO389310025EA 60.4 EUR InStock
ACRO389310025
Acide chlorhydrique ∼32% dans l'eau, pur
Acide chlorhydrique


Formule: HCl
Point d'ébullition: 57 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1.16 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Residue after ign. (sulfated) ≤0.005 %
Titration with NaOH ≥32 %
Sulfite (SO3) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité