Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Peroxyde de dilithium ≥95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

389880100
ACRO389880100EA 45.5 EUR InStock
ACRO389880100
Peroxyde de dilithium ≥95%
Peroxyde de dilithium


Formule: Li₂O₂
Densité: 1.2063 g/cm³ (18 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016184
Numéro CAS: 12031-80-0
ONU: 1472
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Titration with KMnO4 ≥94 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité