Orthophosphate de fer (III) hydraté, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
389955000
ACRO389955000EA 95.5 EUR InStock
ACRO389955000
Orthophosphate de fer (III) hydraté, très pur
Orthophosphate de fer (III) hydraté
Formule: FeO₄P·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016096
Numéro CAS: 51833-68-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to pink to brown Powder
Titration with Na2S2O3 26.0 to 32.0 % (as Fe)
Fluoride (F) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤4 ppm
Loss on ignition ≤32.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité