N,N-Diméthylacétamide 99.5+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
390800010
ACRO390800010EA 76.5 EUR InStock
ACRO390800010
N,N-Diméthylacétamide 99.5+% pour analyses
N,N-Diméthylacétamide
Formule: CH₃CON(CH₃)₂
Point d'ébullition: 164…166 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0.937 g/cm³
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008686
Numéro CAS: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.50 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité