4'-Acetamidoacetophenone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
391820050
ACRO391820050EA 23 EUR InStock
ACRO391820050
4'-Acetamidoacetophenone 98%
4'-Acetamidoacetophenone
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
Point de fusion: 166…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014965
Numéro CAS: 2719-21-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 166 to 170 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité