Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Chloromethyl)benzoic acid 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

392890500
ACRO392890500EA 189 EUR InStock
ACRO392890500
4-(Chloromethyl)benzoic acid 98%
4-(Chloromethyl)benzoic acid


Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,60 g/mol
Point de fusion: 202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002568
Numéro CAS: 1642-81-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité