(1S,2S)-1,2-Bis((R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)ethane-1,2-diol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
393330010
ACRO393330010EA 16.3 EUR InStock
ACRO393330010
(1S,2S)-1,2-Bis((R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)ethane-1,2-diol 97%
(1S,2S)-1,2-Bis((R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)ethane-1,2-diol
Formule: C₁₂H₂₂O₆
Point de fusion: 105…114 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003211
Numéro CAS: 1707-77-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %
Specific optical rotation +5° to +7° (20°C, 589 nm) c=5, chloroform
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité