Acide (2,4,5-trifluorophényl)métaborique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
393800050
ACRO393800050EA 136 EUR InStock
ACRO393800050
Acide (2,4,5-trifluorophényl)métaborique 97%
Acide (2,4,5-trifluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₄BF₃O₂
Point de fusion: 118…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863165
Numéro CAS: 247564-72-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité