Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetrabutylphosphonium hydroxide 40% (p/p) dans l'eau

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

395031000
ACRO395031000EA 121 EUR InStock
ACRO395031000
Tetrabutylphosphonium hydroxide 40% (p/p) dans l'eau
Tetrabutylphosphonium hydroxide


Formule: C₁₆H₃₇OP
Point de fusion: 15 °C
Densité: 0.999 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068456
Numéro CAS: 14518-69-5
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with HCl 37.5 to 42.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité