Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloroethyl chloroformate 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Chloroethyl carbonochloridate

395331000
ACRO395331000EA 144 EUR InStock
ACRO395331000
2-Chloroethyl chloroformate 97%
2-Chloroethyl chloroformate


Formule: C₃H₄Cl₂O₂
MW: 142,9687 g/mol
Point d'ébullition: 154 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 1.39 g/cm³
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000646
Numéro CAS: 627-11-2
ONU: 3277
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité