1,1'-[Oxybis(éthylèneoxy)]diéthylène 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Diethylene glycol divinyl ether, 1,1'-[Oxybis(ethyleneoxy)]diethene, 1,1'-(Oxybis(ethyleneoxy))diethylene, 1,1'-(Oxybis(ethyleneoxy))diethene, Diethyleneglycoldivinylether, (2-(2-Ethenyloxyethoxy)ethoxy)ethene
395410500
ACRO395410500EA 150 EUR InStock
ACRO395410500
1,1'-[Oxybis(éthylèneoxy)]diéthylène 95%
1,1'-[Oxybis(éthylèneoxy)]diéthylène
Formule: H₂CCHO(CH₂)₂O(CH₂)₂OCHCH₂
MW: 158,2 g/mol
Point d'ébullition: 168 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –21 °C
Densité: 0.97 g/cm³
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00054610
Numéro CAS: 764-99-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité