Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,3-Heptanetriol 95% , high melting isomer, mixture of diastereoisomers

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2,3-Trihydroxyheptane, 1-butylglycerol

395450010
ACRO395450010EA 472 EUR InStock
ACRO395450010
1,2,3-Heptanetriol 95% , high melting isomer, mixture of diastereoisomers
1,2,3-Heptanetriol


Formule: C₇H₁₆O₃
MW: 148,202 g/mol
Point de fusion: 92…97 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010517
Numéro CAS: 103404-57-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 81 °C
GC ≥94 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité