Potassium hydroxyde ∼50% dans l'eau
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
396060025
ACRO396060025EA 80.8 EUR InStock
ACRO396060025
Potassium hydroxyde ∼50% dans l'eau
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Point d'ébullition: 1320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 360 °C
Densité: 1.51 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
ONU: 1814
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Viscous solution
Titration with HCl 49 to 51 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité