Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyridine pour HPLC

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Azabenzene, Azine

396800010
ACRO396800010EA 184 EUR InStock
ACRO396800010
Pyridine pour HPLC
Pyridine


Formule: C₅H₅N
MW: 79,1 g/mol
Point d'ébullition: 115 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 0.978 g/cm³
Point d'éclair: 17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011732
Numéro CAS: 110-86-1
ONU: 1282
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.8 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité